Learn More
Hamilton™ 50 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Codice prodotto. 17804332
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
No Needle Included
Stile del punto dell'ago:
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento:
Luer Lock
Male Luer Lock
Sample Lock
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17804332
Marca: Hamilton™ CAL80008
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 50 mL.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema imperiale) interno 1.28 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.0161 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.41 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.0283 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.45 in.
Diametro (sistema metrico) interno 32.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 36.9 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Temperatura max (sistema imperiale) 176°F
Temperatura max (sistema metrico) 80°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1050 SL Syringe
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 1
Volume (sistema metrico) 50 mL
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Stile del punto dell'ago Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento Sample Lock