Learn More
Hamilton™ 50 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Codice prodotto. 17874392
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
No Needle Included
Stile del punto dell'ago:
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento:
Luer Lock
Male Luer Lock
Sample Lock
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17874392
Marca: Hamilton™ CAL86020
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 50 mL.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass
Calibro dell'ago No Needle Included
Diametro (sistema imperiale) interno 1.28 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.45 in.
Diametro (sistema metrico) interno 32.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 36.9 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago No Needle Included
Product Type Gas Tight Syringe
Temperatura max (sistema imperiale) 176°F
Temperatura max (sistema metrico) 80°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1050 TLL no Flange Syringe
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 1
Volume (sistema metrico) 50 mL
Lunghezza (sistema metrico) ago No Needle Included
Stile del punto dell'ago No Needle Included
Tipo di collegamento Luer Lock