Learn More
Labcon™ MetalFree™ 50 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7194078 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
25 Tubes/Low Waste Fiber Rack, 20 Racks/Cs.
25 Tubes/Rack, 20 Rcks/Cs
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 16664052
Marca: Labcon™ 31843450019
Edge
Certified free of metals to 1 part per billion of 43 common metals and elements
  • Conical centrifuge tube
  • With attached flat screw caps
  • Certified free of metals to 1 part per billion of 43 common metals and elements
  • Caps are pure natural polyethylene
  • Patented anti-smear writing surface
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 20,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Autoclavable
  • Capacity: 50 mL
  • Natural colorless caps
  • Made in USA
  • Elements tested: Aluminium, Antimony, Arsenic, Barium,, Beryllium, Bismuth, Cadnium, Caesium, Calcium, Chromium, Cobalt, Copper, Gallium, Germanium, Gold, Iron, Lead , Lithium, Magnesium, Manganese, Mercury, Molebdenum, Nickel, Niobium, Phosphorus, Potassium, Rhenium, Rubidium, Selenium, Silicon, Silver, Sodium, Strontium, Tantalum, Thallium, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Yttrium, Zinc, Zirconium
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Materiale chiusura Polyethylene
Colore chiusura Natural
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Monouso Single-use
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Centrifuges, Rotators, Shakers, ICP-MS
N. per confezione 50
Imballaggio 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
Quantità 50/Bag
Sterilità Sterile
Linea di prodotti PerformR™ Centrifuge Tubes
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Autoclavabile Autoclavable
Forma Cylindrical
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Dimensione chiusura 29 mm
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
ACT Label Yes
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Attached Flat Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area Yes
Altezza (sistema metrico) 115 mm
Graduated Yes
Graduazioni 5 to 45 in increments of 1
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 20,000 x g