Learn More
Labcon™ PerformR™ 50 mL Freestanding Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16624022 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Attached Flat Screw Cap
Plug Style Screw Cap
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Quantità:
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 16624022
Marca: Labcon™ 30943400069
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Freestanding centrifuge tubes feature a large white solvent resistant labeling area and black easy to read graduations for everyday molecular biology needs. Available with either a flat cap that is easy to label or a plug style cap for multiple applications.
  • Centrifuging to 12,500 x G
  • Freezable to -80°C
  • Tubes are autoclavable
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Materiale chiusura Polietilene
Colore chiusura Purple
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Monouso Single-use
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Centrifuges, Rotators, Shakers
N. per confezione 50/Pk.
Imballaggio 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
Quantità 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
Sterilità Non-sterile
Linea di prodotti PerformR
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Autoclavabile Autoclavable
Forma Cylindrical
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
Forma del fondo Conical (Self-standing)
Tipo di chiusura Plug Style Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area Yes
Altezza (sistema metrico) 115 mm
Diametro (sistema metrico) 29 mm
Graduated Yes
Graduazioni 5 to 45 mL in 5 mL Increments
Product Type Centrifuge Tube (Self Standing)
RCF max 12,500 x g