Learn More
Labcon™ UVSafe™ 50 mL Polypropylene Centrifuge Tubes with Plug Style Caps
Codice prodotto. 17527906 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Imballaggio:
25 Tubes/Low Waste Fiber Rack, 20 Racks/Cs.
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 500
Codice prodotto. 17527906
Marca: Labcon™ 31924350069
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Amber centrifuge tubes are certified to protect light-sensitive samples by blocking 100% of UVA, UVB, and UVC transmittance. UVSafe™ tubes are completely opaque, protecting even the most light-sensitive compounds, and preventing damage to nucleic acids and proteins.
  • Conical centrifuge tube
  • With attached plug style caps
  • Block 100% of UVA, UVB and UVC light but passes visible light
  • White printed graduations
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Centrifuging to 12,500 x G
  • Freezable to -80°C
  • Autoclavable tubes
  • Capacity: 50 mL
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Materiale chiusura Polyethylene
Colore chiusura Purple
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Monouso Reusable
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Centrifuges, Rotators, Shakers
N. per confezione 25/Pk.
Imballaggio 25 Tubes/Low Waste Fiber Rack, 20 Racks/Cs.
Quantità 25 Tubes/Low Waste Fiber Rack
Sterilità Sterile
Linea di prodotti UVSafe™ Centrifuge Tubes
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Autoclavabile Autoclavable
Forma Cylindrical
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Dimensione chiusura 29 mm
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Plug Style Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area Yes
Altezza (sistema metrico) 115 mm
Resistenza UV Yes
Graduated Yes
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 12,500 x g