Learn More
Labcon™ ViewPoint™ 50 mL Polypropylene Thermochromic Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16639842 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
10/IntegraPack Bag
25 Tubes/Rack, 1 Rack/Pk., 12 Pk./Cs.
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 16639842
Marca: Labcon™ 32203200069
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Reversibly transition from clear to light blue at 4°C with full dark blue transition at 0°C
  • Real-time temperature signaling
  • Reversibly transition from clear to light blue at 4°C with full dark blue transition at 0°C
  • With attached flat screw caps
  • Black graduations and white writing surface
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Sperm Motility Assay (SMA) Mouse Embryo Assay (MEA) validated safe for cell culture
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 12,500 x G
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Materiale chiusura Polypropylene
Colore chiusura Purple
Colore Clear to Blue color change at 0°C to 4°C
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Monouso Single-use
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Centrifuges, Rotators, Shakers
N. per confezione 10/Pk.
Imballaggio 10/IntegraPack Bag
Quantità 10/IntegraPack™ Bag
Sterilità Non-sterile
Linea di prodotti ViewPoint
Shipping Condition Room Temperature
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Autoclavabile Autoclavable
Forma Cylindrical
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Dimensione chiusura 29 mm
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free; Non-cytotoxic
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Attached Flat Integral Elastomeric Seal Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area Yes
Diametro (sistema metrico) 29 mm
Graduated Yes
Graduazioni 5 to 45 in increments of 1
Product Type Conical Centrifuge Tube
RCF max 12,500 x g