Learn More
Hamilton™ 500 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Codice prodotto. 17854372
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
Custom
No Needle Included
Stile del punto dell'ago:
Blunt
Cone
Custom
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento:
Luer Lock
Luer Lock, Fixed
Luer Tip, Cemented
Removable
Sample Lock
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17854372
Marca: Hamilton™ CAL81230
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 500 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale PTFE
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.128 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.0161 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.41 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.0283 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.305 in.
Diametro (sistema metrico) interno 3.26 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Gas Tight Syringe
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1750 LTN
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 1
Volume (sistema metrico) 500 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Stile del punto dell'ago Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento Luer Tip, Cemented