Learn More
Hamilton™ 500 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
Custom
No Needle Included
Stile del punto dell'ago:
Blunt
Cone
Custom
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento:
Luer Lock
Luer Lock, Fixed
Luer Tip, Cemented
Removable
Sample Lock
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 500 μL.
- A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Materiale | PTFE |
| Calibro dell'ago | 22 G |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.128 in. |
| Product Type | Gas Tight Syringe |
| Modello | 1750 LTN Syringe |
| Quantità | 1 |
| Volume (sistema metrico) | 500 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 51 mm |
| Stile del punto dell'ago | Blunt |
| Vedi altri risultati |