Learn More
Jenway™ 500μl glass cuvette (min 320nm - 4 windows with PTFE lid)
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with Jenway Fluorimeters
- 500μl glass cuvette
- min 320nm
- 4 windows with PTFE lid
Specifica
Specifica
| Descrizione | Minimum 320nm, 4 windows with PTFE lid |
| Capacità (sistema metrico) | 500 μL |
| Materiale | Glass |
| Wavelength Range | 360 to 2500 nm |