Learn More
Eppendorf™ Piastre DeepWell a 96 pozzetti in polipropilene da 500 μl
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10185692 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blue
Green
Yellow
Quantità:
40 Plates
Confezione da 120
Confezione da 40
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 40
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Quantità Dimensione della confezione
10185692 Blue Confezione da 40 pezzi 40
10257122 Yellow 40 Plates pezzi 40
10062043 Bianco Confezione da 120 pezzi 120
10443692 Green 40 Plates pezzi 40
10003632 Bianco Confezione da 40 pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10185692 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030501144
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Combine a new well design with a sophisticated color coding system for ease of reading and orientation. The well geometry of Eppendorf™ 500μL Polypropylene 96-Well Deep Well Plates allows high speed pipetting without splashing, excellent mixing and high speed centrifugation, which accelerates your manual and automated work processes.
  • Fulfill all current SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 and EN 13485 guidelines.
  • Recovermax - concaved round bottom well shape with smoothed edges
  • Optitrack - color framed plates with alphanumeric labelling
  • High chemical resistance
  • G-safe - highest centrifugation stability
  • Free from DNA, DNase, RNase and PCR inhibitor (PCR clean)
  • Autoclavable
  • Optionally available with barcode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Colore Blue
Materiale Polypropylene
No. of Wells 96
Total Volume (Metric) Well 500 μl
Quantità Confezione da 40