Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 and 4 12-14 kD MWCO Standard RC Dry Dialysis Kits
Codice prodotto. 15300772
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
20.4 mm
48 mm
Lunghezza (sistema metrico):
18 mL/cm vol./length
3.3 mL/cm vol./length
Quantità:
1 m Tubing/Kit
5 m Tubing/Kit
Dimensione della confezione:
1m
5m
Codice prodotto. 15300772
Marca: Spectrum™ 132 703T1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
  • 1m or 5m of Spectra/Por 2 or 4 dialysis tubing
  • One Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
  • One weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • Two adhesive tubing openers
For smaller dialysis experiments or evaluating dialysis tubing for dialysis application
  • Hydrophilic, symmetric porosity
  • Ensures higher permeability and basic dialysis
  • Available as dry with glycerin (soak in water)
Specifica
MWCO 12 to 14 kDa
Diametro (sistema metrico) 20.4 mm
Lunghezza (sistema metrico) 3.3 mL/cm vol./length
Quantità 1 m Tubing/Kit