Learn More
Trajan™ Fixed Needle Syringe for Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valves
Codice prodotto. 10025480
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
25 μL
50 μL
250 μL
500 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10025480
Marca: Trajan™ undefined
Fixed needle replacement for manual syringes. For use with Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, and Valco Valves
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Specifically designed for Beckman/Altex, Rheodyne, Valco, SSI valves
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (Barrel)
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.37 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.028 mm
Product Type Manual Syringe
Modello 500F-LC
Volume (sistema metrico) 500 μL
Stile del punto dell'ago LC
Da utilizzare con (apparecchiatura) Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valves