missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buflomedil Hydrochloride, Mikromol™

Codice prodotto. 17972786
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17972786

Marca: Mikromol MM0066.00

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Buflomedil Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Buflomedil hydrochloride
CAS 35543-24-9
Nomi componenti o analita Buflomedil hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H25 N O4 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Buflomedil Hydrochloride, 4-(1-Pyrrolidinyl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-1-butanone hydrochloride, Bufedil, Buflan, Buflocit, Buflomedil hydrochloride, Buflonat, Fonzylane, Irrodan, Irrodan R, LL 1656, Lofton, Loftyl, Provas
InChI Formula InChI=1S/C17H25NO4.ClH/c1-20-13-11-15(21-2)17(16(12-13)22-3)14(19)7-6-10-18-8-4-5-9-18;/h11-12H,4-10H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.COc1cc(OC)c(C(=O)CCCN2CCCC2)c(OC)c1
IUPAC Name 4-pyrrolidin-1-yl-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)butan-1-one;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 343.85
Quantità 500 mg
Peso formulazione 343.155 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato