missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Loxapine succinate, MedChemExpress

Codice prodotto. 16411846
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16411846

Marca: Medchem Express HY17390A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Loxapine succinate is an orally active dopamine inhibitor, 5-HT receptor antagonist and also a dibenzoxazepine anti-psychotic agent.

Loxapine succinate is an orally active dopamine inhibitor, 5-HT receptor antagonist and also a dibenzoxazepine anti-psychotic agent.

Specifica

Materiale o nome chimico Loxapine succinate
CAS 27833-64-3
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H24ClN3O5
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (224.27 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.5 mg/mL (5.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(O)CCC(O)=O.CN1CCN(C2=NC3=CC=CC=C3OC4=CC=C(Cl)C=C24)CC1
Molecular Weight (g/mol) 445.9
Peso formulazione 445.9
Percent Purity 99.81%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato