Learn More
Hanna Instruments 500ML PH 13.00 TECHNICAL BUFFER SOLUTION
Marca:  Hanna Instruments HI5013
500ML PH 13.00 TECHNICAL BUFFER SOLUTION
Codice prodotto. 13579240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.36€
    44.24€ / 500mL
    Risparmia 3.12€
    6% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 500ML PH 13.00 TECHNICAL BUFFER SOLUTION .
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni