Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 10,000 D MWCO Standard RC Pre-Treated Dialysis Kits
Codice prodotto. 15320702
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
7.5 mm
15 mm
20.4 mm
29 mm
Lunghezza (sistema metrico):
0.45 mL/cm vol./length
1.8 mL/cm vol./length
3.3 mL/cm vol./length
6.4 mL/cm vol./length
Dimensione della confezione:
1m
Codice prodotto. 15320702
Marca: Spectrum™ 132 118T
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
  • 1meter of pre-treated tubing, a pair of closures and 5 opening picks
With chemically-treated tubing to remove any trace levels of heavy metals and sulfide compounds
  • Hydrophilic, symmetric porositiy
  • Equilibrated in water
  • Packaged wet in preservative solution of 0.05% sodium azide
  • For small experiments or qualifying a membrane for a particular application
Specifica
MWCO 10 kDa
Diametro (sistema metrico) 15 mm
Lunghezza (sistema metrico) 1.8 mL/cm vol./length
Quantità 1 m Tubing/Kit