Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 12-14 kD MWCO Standard RC Dry Dialysis Kits
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6.5 mm
16 mm
29 mm
67 mm
76 mm
Lunghezza (sistema metrico):
0.32 mL/cm vol./length
2 mL/cm
34 mL/cm vol./length
46 mL/cm vol./length
5 m
6.4 mL/cm
Quantità:
1 m Tubing/Kit
5 m Tubing/Kit
Each
Dimensione della confezione:
1m
5m
Pezzo
Descrizione
Includes
- 1m or 5m of Spectra/Por 2 dialysis tubing
- 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
- 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
- 2 adhesive tubing openers
- For higher permeability applications, or evaluating dialysis tubing for dialysis application
- Packaged dry with glycerin (soak in water)
Specifica
Specifica
| Product Type | Trial Kit |
| MWCO | 12 to 14 kDa |
| Materiale | Regenerated Cellulose |
| Diametro (sistema metrico) | 29 mm |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.1 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 16 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5 m |
| Capacità (sistema metrico) | 6.4 mL |
| Contenuto kit | 5m roll of Spectra/Por™ 1, 2 or 3 dialysis tubing, 1 standard spectra/por closure (aids buoyancy), 1 weighted spectra/por closure (aids vertical orientation), 5 opening picks |
| Quantità | Each |
| Vedi altri risultati |