Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 12-14 kD MWCO Standard RC Dry Dialysis Kits
Codice prodotto. 15300762
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6.5 mm
16 mm
29 mm
67 mm
76 mm
Lunghezza (sistema metrico):
0.32 mL/cm vol./length
2 mL/cm
34 mL/cm vol./length
46 mL/cm vol./length
5 m
6.4 mL/cm
Quantità:
1 m Tubing/Kit
5 m Tubing/Kit
Each
Dimensione della confezione:
1m
5m
Pezzo
Codice prodotto. 15300762
Marca: Spectrum™ 132 676T1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
  • 1m or 5m of Spectra/Por 2 dialysis tubing
  • 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
  • 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • 2 adhesive tubing openers
With Standard Grade Regenerated Cellulose membrane tubing for applications with significant size difference between MW species being separated
  • For higher permeability applications, or evaluating dialysis tubing for dialysis application
  • Packaged dry with glycerin (soak in water)
Specifica
MWCO 12 to 14 kDa
Diametro (sistema metrico) 6.5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 0.32 mL/cm vol./length
Quantità 1 m Tubing/Kit