Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 3 3.5 kD MWCO Standard RC Dry Dialysis Kits
Codice prodotto. 15370772
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
11.5 mm
29 mm
34 mm
Lunghezza (sistema metrico):
1.1 mL/cm vol./length
5 m
6.4 mL/cm vol./length
9.3 mL/cm vol./length
Quantità:
1 m Tubing/Kit
5 m Tubing/Kit
Dimensione della confezione:
1m
5m
Pezzo
Codice prodotto. 15370772
Marca: Spectrum™ 132 724T1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
  • 1m or 5m of Spectra/Por 3 dialysis tubing
  • 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
  • 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • 2 adhesive tubing openers
With Standard Grade Regenerated Cellulose membrane tubing for applications with significant size difference between MW species being separated
  • For basic dialysis applications, or evaluating dialysis tubing for dialysis application
  • Packaged dry with glycerin (soak in water) or without glycerin (no soaking required)
Specifica
MWCO 3.5 kDa
Diametro (sistema metrico) 29 mm
Lunghezza (sistema metrico) 6.4 mL/cm vol./length
Quantità 1 m Tubing/Kit