Learn More
Cellpath Stainless-steel Reusable Base Molds
Codice prodotto. p-5046819
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
7 x 7 x 5 mm
10 x 24 x 5 mm
14 x 24 x 5 mm
24 x 24 x 5 mm
30 x 24 x 9 mm
37 x 24 x 9 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 30226270
Marca: Cellpath GBB071405A
Edge
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Ideal for prostrate and breast cores and can be used with both grid and slatted processing cassettes for both horizontal and vertical sectioning. Cellpath Stainless-steel Reusable Base Moulds are manufactured from high quality stainless steel that put an end to extensive trimming of wax.
  • Made of reusable Stainless steel
  • Stackable to reduce storage area
  • Internal rounded corners enable easy removal of the wax block
  • Features extended edges prevent tipping and provide grip area for ease of handling
  • Available in wide range of sizes
  • GBB-0714-05A suitable for use with needle and punch biopsies
Specifica
Materiale Stainless Steel
Dimensioni (L x P x A) 7 x 7 x 5 mm
Quantità 5/Pk.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado