missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metal Additives Standard, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 900 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™

Codice prodotto. 17970486
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
200 g
400 g
Dimensione della confezione:
100g
200g
400g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17970486

Marca: VHG Labs VHGMA590050G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Metal Additives Standard, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 900 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Phosphorus/Magnesium/Calcium/Barium/Zinc
CAS 7723-14-0, 7439-95-4, 7440-70-2, 7440-39-3, 7440-66-6
Metodi ICP/XRF/RDE
Nomi componenti o analita Phosphorus/Magnesium/Calcium/Barium/Zinc
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix 75 cSt Hydrocarbon Oil
Quantità 50 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus 896.9 μg/g/Magnesium 897.4 μg/g/Calcium 897.9 μg/g/Barium 898.5 μg/g/Zinc 898.7 μg/g
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato