missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nickel, Ni/Cr, Alloy 600, N06600, 50g, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
Descrizione
Nickel, Ni/Cr, Alloy 600, N06600, 50g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Magnesium/Aluminium/Manganese/Titanium/Copper/Cobalt/Iron/Chromium |
| CAS | 7440-02-0 |
| Quantità | 50 g |
| Forma | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Magnesium 0.01 %/Aluminium 0.02 %/Manganese 0.12 %/Titanium 0.58 %/Copper 0.83 %/Cobalt 1.02 %/Iron 6.33 %/Chromium 16.38 % |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto