Learn More
Tocris Bioscience™ Autophinib
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Descrizione
Autophinib is a potent VPS34 inhibitor (IC50 = 19 nM). Inhibits starvation- and Rapamycin -induced autophagy (IC50 values = 40 and 90 nM, respectively).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Chloro-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-2-(4-nitrophenoxy)-pyrimidinamine |
| CAS | 1644443-47-9 |
| Quantità | 50 mg |
| Formula molecolare | C14H11ClN6O3 |
| Purezza | 98% |