missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BET bromodomain inhibitor, MedChemExpress

Codice prodotto. 16410167
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16410167

Marca: Medchem Express HY103036

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress BET bromodomain inhibitor is a potent BET inhibitor extracted from patent WO/2015/153871A2, compound example 11.

BET bromodomain inhibitor is a potent BET inhibitor extracted from patent WO/2015/153871A2, compound example 11.

Specifica

Materiale o nome chimico BET bromodomain inhibitor
Forma fisica Solid
CAS 1505453-59-7
Colore Off-White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H20ClN5O2
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.27 mM)
SMILES O=C(N)C[C@@H]1N=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC(C4=CN(C)N=C4)=CC=C3C5=C1ON=C5C
Molecular Weight (g/mol) 445.9
Peso formulazione 445.9
Percent Purity 99.87%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato