missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brexpiprazole, MedChemExpress

Codice prodotto. 16422907
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
500mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16422907

Marca: Medchem Express HY15780

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Brexpiprazole (OPC-34712), an atypical orally active antipsychotic drug, is a partial agonist of human 5-HT1A and dopamine D2L receptor with Kis of 0.12 nM and 0.3 nM, respectively. Brexpiprazole is also a 5-HT2A receptor antagonist with a Ki of 0.47 nM. Brexpiprazole also shows potent antagonist activity at human noradrenergic α1B (Ki=0.17 nM) and α2C receptors (Ki=0.59 nM).

Brexpiprazole (OPC-34712), an atypical orally active antipsychotic drug, is a partial agonist of human 5-HT1A and dopamine D2L receptor with Kis of 0.12 nM and 0.3 nM, respectively. Brexpiprazole is also a 5-HT2A receptor antagonist with a Ki of 0.47 nM. Brexpiprazole also shows potent antagonist activity at human noradrenergic α1B (Ki=0.17 nM) and α2C receptors (Ki=0.59 nM).

Specifica

Materiale o nome chimico Brexpiprazole
CAS 913611-97-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H27N3O2S
Quantità 50 mg
Sinonimo OPC-34712
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (57.66 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC(OCCCCN3CCN(C4=C(C=CS5)C5=CC=C4)CC3)=C2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 433.57
Peso formulazione 433.57
Percent Purity 98.25%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado