missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metopimazine, Mikromol™

Codice prodotto. 17911366
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17911366

Marca: Mikromol MM1010.00

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Metopimazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Metopimazine
CAS 14008-44-7
Nomi componenti o analita Metopimazine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H27 N3 O3 S2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-4-piperidinecarboxamide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-4-piperidinecarboxamide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)phenothiazin-10-yl]propyl]isonipecotamide, 2-Methylsulfonyl-10-[3-(4-carbamoylpiperidino)propyl]phenothiazine, EXP 999, Metopimazine, RP 9965, Vogalene
InChI Formula InChI=1S/C22H27N3O3S2/c1-30(27,28)17-7-8-21-19(15-17)25(18-5-2-3-6-20(18)29-21)12-4-11-24-13-9-16(10-14-24)22(23)26/h2-3,5-8,15-16H,4,9-14H2,1H3,(H2,23,26)
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCC(CC4)C(=O)N)c2c1
IUPAC Name 1-[3-(2-methylsulfonylphenothiazin-10-yl)propyl]piperidine-4-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 445.6
Quantità 50 mg
Peso formulazione 445.1494 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato