Learn More
NKP-1339, MedChemExpress
Codice prodotto. 16473087
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16473087
Marca: Medchem Express HY16350
MedChemExpress NKP-1339 (IT-139; KP-1339) is the first-in-class ruthenium-based anticancer agent in development against solid cancer with limited side effects. NKP-1339 induces G2/M cell cycle arrest, blockage of DNA synthesis, and induction of apoptosis via the mitochondrial pathway. NKP-1339 has a high tumor targeting potential, strongly binds to serum proteins such as albumin and transferrin and activates in the reductive tumor milieu.
NKP-1339 (IT-139
Specifica
Materiale o nome chimico NKP-1339
Forma fisica Solid
CAS 197723-00-5
Colore Dark Brown
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H12Cl4N4NaRu
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo IT-139 KP-1339
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 59 mg/mL (117.50 mM)
SMILES [Cl-][Ru+3]([N]1=CC2=CC=CC=C2N1)([Cl-])([Cl-])([N]3=CC4=CC=CC=C4N3)[Cl-].[Na+]
Molecular Weight (g/mol) 502.14
Peso formulazione 502.14
Percent Purity 98.14%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.