Learn More
Omberacetam, MedChemExpress
Codice prodotto. 16413377
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16413377
Marca: Medchem Express HY17456
MedChemExpress Omberacetam (GVS-111) is a medication promoted and prescribed in Russia and neighbouring countries as a nootropic.
Omberacetam (GVS-111) is a medication promoted and prescribed in Russia and neighbouring countries as a nootropic.
Specifica
Materiale o nome chimico Omberacetam
CAS 157115-85-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H22N2O4
Quantità 50 mg
Sinonimo GVS-111 SGS-111
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (314.10 mM)
SMILES O=C(OCC)CNC([C@H]1N(C(CC2=CC=CC=C2)=O)CCC1)=O
Molecular Weight (g/mol) 318.37
Peso formulazione 318.37
Percent Purity 99.74%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.