Learn More
Fisherbrand™ 51 Expansion Short Style Glass Shell Vials without Closures
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
4 mL
Altezza (sistema metrico):
35 mm
45 mm
Volume (sistema imperiale):
0.5 dr.
1 dr.
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
15 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Descrizione
Short-style shell vials are ideal for storing dry products.
- Plain top design
- Lab pack quantities
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 15 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Sterilità | Non-sterile |
| Monouso | Single-use |
| Volume (sistema metrico) | 4 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for storing dry products |
| N. per confezione | 144 |
| Volume (sistema imperiale) | 1 dr. |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |