Learn More
Fisherbrand™ 51 Expansion Short Style Glass Shell Vials without Closures
Codice prodotto. 17435839 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
4 mL
Altezza (sistema metrico):
35 mm
45 mm
Volume (sistema imperiale):
0.5 dr.
1 dr.
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
15 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Codice prodotto. 17435839
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Short-style shell vials are ideal for storing dry products.
  • Plain top design
  • Lab pack quantities
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Borosilicate Glass
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Volume (sistema metrico) 2 mL
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for storing dry products
N. per confezione 144
Volume (sistema imperiale) 0.5 dr.
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Altezza (sistema metrico) 35 mm
Certificazione/Conformità ASTM E438
Tipo Shell Vial