Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5810 / 5810 R
Codice prodotto. p-4500543 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP
4 x 750 ml
Velocità max:
3900 gir/min
4,500 rpm
RCF max:
3,214 x g
3,486 x g
Include:
750 mL Round Buckets (x4)
Buckets (x2), Aerosol-tight Caps (x2), Plate Carriers (x2)
Cestello piastra Deepwell
Without Buckets
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12806233
Marca: Eppendorf™ 5820740000
Eppendorf Rotor for Centrifuge 5810/5810 R - precision redefined. High-capacity centrifugation with varied rotor options, a range of capacities and speeds, and versatile buckets to ensure efficient sample processing. Ideal for diverse applications, guaranteeing accuracy and reproducibility.
  • Capacità: 3 l (4 x 750 ml)
  • Velocità massima/RCF: 3,900 giri/min/3,214 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione S-4-104 - Includes 750 mL round buckets (x4)
Tipo Con cestelli rotondi
Capacità 4 x 750 ml
RCF max 3,214 x g
Velocità max 3900 gir/min
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuga 5810/5810R
Include 750 mL Round Buckets (x4)