Learn More
Thermo Scientific Alfa Aesar 5GR Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar L00953.06
5GR Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%
Codice prodotto. 15418789
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    229.00€ / 5g
    Risparmia 2.00€
    0.87% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)