Learn More
5H-Perfluoropentanoic acid, 96%
Codice prodotto. 11353856
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11353856
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16960.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 376-72-7 | C5H2F8O2 | 246.056 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 376-72-7
Formula molecolare C5H2F8O2
Molecular Weight (g/mol) 246.056
Numero MDL MFCD00054690
InChI Key VGFKXVSMDOKOJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5h-octafluoropentanoic acid, octafluoropentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorovaleric acid, 5h-perfluoropentanoic acid, omega-h-oktafluorpentansaeure german, pentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro, omega-h-oktafluorpentansaeure, 5-h-octafluoropentanoic acid, 4-02-00-00877 beilstein handbook reference
PubChem CID 120227
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanoic acid
SMILES C(C(C(C(C(=O)O)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 5H-Perfluoropentanoic acid
Punto di fusione 0°C
Densità 1.725
Punti di ebollizione 165°C to 166°C
Indice di rifrazione 1.319
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1797233
Peso formulazione 246.06
Percent Purity 96%