Learn More
HUBER Olio di silicone 5L
Codice prodotto. p-8011871
Click to view available options
Gamma di temperatura:
-10°C to +120°C
-20°C to 195°C to 235°C
-40°C to 165°C to 220°C
-60°C to 115°C to 200°C
-80°C to +55°C
-80°C to 100°C to 250°C
-90°C to +55°C to 170°C
20°C to 275°C
Temperatura massima (sistema metrico):
100°C, 250°C
115°C, 200°C
120°C
165°C, 220°C
195°C, 235°C
275°C
55°C
55°C, 170°C
Viscosità:
10 mm2/sec.
20 mm2/sec.
3 mm2/sec.
5 mm2/sec.
50 mm2/sec.
8 mm2/sec.
Tipo:
Olio di silicone
Olio sintetico
Dimensione della confezione:
5L
Codice prodotto. 10775016
Marca: HUBER 9684
Consigliato per numerose applicazioni di controllo della temperatura. Gli oli termofluidi Huber Kaeltmaschinenbau™ da 5 l consentono un trasferimento ottimale del calore. Gli intervalli di temperature variano da -90 ° – 275 °C, con viscosità a 25 ° compresa tra 3 e 50 mm2/secondo.
  • Termofluidi per numerose applicazioni di controllo della temperatura
  • Caratteristiche termodinamiche e ambientali di altissimi livello
  • Operazioni affidabili e sicure in conformità con gli standard di sicurezza per garantire risultati ottimali
  • Molte varietà hanno temperature massime superiori quando utilizzati in applicazioni chiuse con Unistat™
  • Pratiche taniche da 5l di silicone o olio sintetico per spazi di lavoro o di conservazione limitati
Specifica
Gamma di temperatura -10°C to +120°C
Tipo Olio sintetico
Quantità 5 l
Temperatura massima (sistema metrico) 120°C
Viscosità 8 mm2/sec.
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-decene