Learn More
Hirschmann™ 5mL Class A Brown Graduated Measuring Pipette
Codice prodotto. 11721526
Click to view available options
:
5mL Pipet
Codice prodotto. 11721526
Marca: Hirschmann™ 134015527
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactued from AR™-glass with brown graduation marks.
  • Class A
  • USP certified
  • With dated batch certification
  • Volume mark
Specifica
Certificazione/Conformità USP
Classe A
Materiale AR-GLAS
Graduato
Colore graduazione Brown
Tolleranza 0.01
Volume (sistema metrico) 5 mL
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm