Learn More
Bel-Art™ Diam. est. 5 mm Provetta per campioni NMR a bassa pressione/vuoto
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
203.2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Le provette per NMR sono provette a parete sottile in vetro utilizzate per contenere campioni nella spettroscopia a risonanza magnetica nucleare. È importante che le provette abbiano uno spessore uniforme e siano ben bilanciate per garantire che ruotino a velocità regolari (ovvero non ondeggino) all'interno dello spettrometro NMR. Le provette per NMR vengono utilizzate principalmente con campioni di piccole dimensioni disciolti in un solvente appropriato.
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 203.2 mm |
| Materiale | Glass (Type 1, Class A) |
| Product Type | Provetta per campioni NMR |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
| Forza del campo | 600+MHz |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8 pollici |