Learn More
Biochrom Quartz Microvolume Cuvette
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 to 7 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 5 mm ultra micro cuvette
- 5 to 7 μL working volume
- For use with Ultrospec 2100 pro (requires 80-2106-06 ultra microvolume cell holder) and GeneQuant 1300/100
Specifica
Specifica
| Tipo | Ultra-Micro Cell |
| Capacità (sistema metrico) | 5 to 7 μL |
| Materiale | UV Grade Silica |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 10 mm |
| Lunghezza del percorso | 5 mm |
| Wavelength Range | 190 to 1100 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 48 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Spectrophotometer, Photometer |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spectrophotometric Measurements |
| Vedi altri risultati |