Learn More
5Z-7-Oxozeaenol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16451279
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 16451279
Marca: Medchem Express HY12686
MedChemExpress 5Z-7-Oxozeaenol is a natural anti-protozoan compound from fungal origin, acting as a potent irreversible and selective inhibitor of TAK1 and VEGF-R2, with IC50s of 8 nM and 52 nM, respectively.
5Z-7-Oxozeaenol is a natural anti-protozoan compound from fungal origin, acting as a potent irreversible and selective inhibitor of TAK1 and VEGF-R2, with IC50s of 8 nM and 52 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico 5Z-7-Oxozeaenol
CAS 253863-19-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H22O7
Quantità 1 mg
Sinonimo FR148083 L783279 LL-Z 1640-2
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (137.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@@H](C)C/C=C\1)C2=C(O)C=C(OC)C=C2/C=C/C[C@H](O)[C@H](O)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 362.37
Peso formulazione 362.37
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.