Learn More
6-(1,4-Diazepan-1yl)nicotinonitrile, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-(1, 4-Diazepan-1-yl)nicotinonitrile |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 202.26 |
| Percent Purity | 97% |