Learn More
6-(2-furyl)nicotinic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10001934
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10001934
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC54901CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 884507-36-2
Formula molecolare C10H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 189.17
Numero MDL MFCD06410385
InChI Key ALJRNVXLRKHVQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-2-furyl nicotinic acid, 6-furan-2-yl nicotinic acid, 6-furan-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-2-furyl pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 19010290
IUPAC Name 6-(furan-2-yl)pyridine-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-(2-Furyl)nicotinic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 189.17
Percent Purity 97%