Learn More
6,7,8,9-Tetrahydro-5h-carbazole-3-carboxylic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10505554
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Codice prodotto. 10505554
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO07745CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 36729-27-8
Formula molecolare C13H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 215.252
Numero MDL MFCD00458819
InChI Key OWQQDAGRTDUORV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-6-carboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydrocarbazole-6-carboxylic acid, 1h-carbazole-6-carboxylic acid, 2,3,4,9-tetrahydro, 5,6,7,8,9-pentahydro-4ah-carbazole-3-carboxylic acid, enamine_005086, 2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-6-carboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahyrocarbazole-6-carboxylic acid
PubChem CID 729801
IUPAC Name 6,7,8,9-tetrahydro-5H-carbazole-3-carboxylic acid
SMILES C1CCC2=C(C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 6,7,8,9-Tetrahydro-5h-carbazole-3-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 215.25
Percent Purity 97%