Learn More
6,7-Dichloro-1-tetralone, TRC
Codice prodotto. 30376495
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30376495 500 mg
30368962 50 mg
30377113 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30376495 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD439878500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25095-57-2
Formula molecolare C10H8OCl2
Molecular Weight (g/mol) 215.08
SMILES Clc1cc2CCCC(=O)c2cc1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 6,7-Dichloro-1-tetralone
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H8Cl2O/c11-8-4-6-2-1-3-10(13)7(6)5-9(8)12/h4-5H,1-3H2
Peso formulazione 213.9952