Learn More
(6-Amino-3-pyridinyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10603835
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10603835
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO07396DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 113293-71-3
Formula molecolare C6H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 124.143
InChI Key TXPRFSOGPYITOT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794829
IUPAC Name (6-aminopyridin-3-yl)methanol
SMILES C1=CC(=NC=C1CO)N
Specifica
Materiale o nome chimico (6-Amino-3-pyridinyl)methanol
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Sinonimo 6-aminopyridin-3-yl methanol, 6-amino-3-pyridinyl methanol, 6-amino-3-pyridinemethanol, 2-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-amino-pyridin-3-yl-methanol, 2-amino-5-hydroxymethyl pyridine, 2-amino-5-pyridinemethanol, 3-pyridinemethanol, 6-amino, 3-pyridinemethanol,6-amino, 6-amino-3-hydroxymethylpyridine
Peso formulazione 124.14
Percent Purity 97%