Learn More
6-Aminocaproic acid, 99+%
Codice prodotto. 11935331 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 11935331
Marca: Thermo Scientific Acros 103300100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 60-32-2 | C6H13NO2 | 131.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-32-2
Formula molecolare C6H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 131.17
InChI Key SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
PubChem CID 564
ChEBI CHEBI:16586
IUPAC Name 6-aminohexanoic acid
SMILES C(CCC(=O)O)CCN
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Aminocaproic acid
Punto di fusione 204.0°C to 209.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare H2N(CH2)5CO2H
Quantità 10 kg
Beilstein 04,434
Indice di Merck 15,427
Informazioni di solubilità (13g/100ml H2O) Clear colorless solution
Peso formulazione 131.17
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Aminocaproic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.