Learn More
(+)-6-Aminopenicillanic Acid, TRC
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Aminopenicillanic Acid |
| CAS | 551-16-6 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C8 H12 N2 O3 S |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 6-Aminopenicillanic Acid, (2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, Amoxicillin Trihydrate Imp. A (EP), Ampicillin Sodium Imp. A (EP), Benzylpenicillin Potassium Imp. A (EP), Cloxacillin Sodium Imp. C (EP), Dicloxacillin Sodium Imp. C (EP), Flucloxacillin Sodium Imp. C (EP), Oxacillin Sodium Imp. A (EP), Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. C (EP), Piperacillin Sodium Imp. H (EP) |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H12N2O3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,9H2,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4+,6-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC Name | (2S,5R,6R)-6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 216.26 |
| Vedi altri risultati |