Learn More
6-Benzoyl-3-(alpha-cyanobenzyl)-2(1H)-quinoxalinone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7039354
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15424376
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58574.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1858242-02-0
Formula molecolare C23H15N3O2
Molecular Weight (g/mol) 365.392
Numero MDL MFCD22988965
InChI Key JAHIUCLUJXQZRA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-7-benzoyl-3-oxo-4h-quinoxalin-2-yl-2-phenylacetonitrile, 6-benzoyl-3-alpha-cyanobenzyl-2 1h-quinoxalinone
PubChem CID 121235645
IUPAC Name 2-(7-benzoyl-3-oxo-4H-quinoxalin-2-yl)-2-phenylacetonitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=NC3=C(C=CC(=C3)C(=O)C4=CC=CC=C4)NC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Benzoyl-3-(alpha-cyanobenzyl)-2(1H)-quinoxalinone
Quantità 1 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 365.39
Percent Purity 97%