Learn More
Sartorius 6 Branch Microsart™ Manifolds with Funnels
Filtration stand designed to adapt to a variety of different needs.
8135.00€ - 8460.00€
Specifica
Materiale | Stainless Steel |
---|---|
Quantità | 1 |
Lunghezza (sistema metrico) | 924 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 98 mm |
Altezza (sistema metrico) | 120 mm |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16458203
|
Sartorius
168M6-SS100 |
100 mL Stainless Steel Funnels |
8135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16468203
|
Sartorius
168M6-SS500 |
500 mL Stainless Steel Funnels |
8460.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- 100% stainless steel for minimized cleaning effort
- Full autoclavability without disassembly
- Sterile venting in critical applications
- Reduced risk of secondary contamination
- Quick connection adapters for fast connection of tubing and fast interconnection of 2 manifolds
- Low working height for ergonomic working in laminar flow
- Accurately detects and quantifies microorganisms in liquid samples
- Method of choice for liquid testing
- Provides reliable and reproducible results
Specifica
Stainless Steel | |
924 mm | |
120 mm |
1 | |
98 mm |