Learn More
6-Bromo-1-hexanol, 95%
Codice prodotto. 10207550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
50g
Codice prodotto. 10207550
Marca: Thermo Scientific Acros 270090025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4286-55-9 | C6H13BrO | 181.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4286-55-9
Formula molecolare C6H13BrO
Molecular Weight (g/mol) 181.07
Numero MDL MFCD00002983
InChI Key FCMCSZXRVWDVAW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromo-1-hexanol, 6-bromohexanol, 1-hexanol, 6-bromo, 6-bromo-hexan-1-ol, hexamethylene bromohydrin, 6-bromo-hexanol, 6-bromo-l-hexanol, 1-bromo-6-hexanol, 1-bromohexan-6-ol, 6-hydroxyhexyl bromide
PubChem CID 77970
IUPAC Name 6-bromohexan-1-ol
SMILES OCCCCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-1-hexanol
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Densità 1.3200g/mL
Punti di ebollizione 104.0°C to 106.0°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Br(CH2)6OH
Indice di rifrazione 1.4810 to 1.4840
Quantità 2.5 g
Beilstein 01,1704
Gravità specifica 1.32
Peso formulazione 181.07
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Bromo-1-hexanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.