Learn More
6-Bromo-1-methyl-1H-indole, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10359163
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10359163
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC44210DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 125872-95-9
Formula molecolare C9H8BrN
Molecular Weight (g/mol) 210.07
Numero MDL MFCD08543444
InChI Key PXHJDPPKNUGKPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromo-1-methyl-1h-indole, 1h-indole,6-bromo-1-methyl, acmc-20eb8h, 6-bromo-1-methyl indole, 1-methyl-6-bromo-1h-indole, 1h-indole, 6-bromo-1-methyl
PubChem CID 15546854
SMILES CN1C=CC2=CC=C(Br)C=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-1-methyl-1H-indole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 6-bromo-1-methyl-1H-indole
Peso formulazione 210.07
Percent Purity 97%