Learn More
(6-Bromohexyloxy)-tert-butyldimethylsilane, 99%
Codice prodotto. p-7052739
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
Codice prodotto. 15441888
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55581.AA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 129368-70-3 | C12H27BrOSi | 295.336 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 129368-70-3
Formula molecolare C12H27BrOSi
Molecular Weight (g/mol) 295.336
Numero MDL MFCD01863708
InChI Key PBKXRKYUUXKNSL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromohexyloxy-tert-butyldimethylsilane, 6-bromohexyl oxy tert-butyl dimethylsilane, silane, 6-bromohexyl oxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-20apme, 1-t-butyldimethylsilyloxy-6-bromohexane, 6-bromohexyloxy-tert-butyidimethylsilane, 6-bromohexyloxy tert-butyldimethylsilane, 6-bromohexyl tert-butyldimethylsilyl ether
PubChem CID 4260352
IUPAC Name 6-bromohexoxy-tert-butyl-dimethylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCCCBr
Specifica
Punti di ebollizione 276°C
Materiale o nome chimico (6-Bromohexyloxy)-tert-butyldimethylsilane
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 5 mL
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Peso formulazione 295.34
Percent Purity 99%
Indice di rifrazione 1.457
Densità 1.053 g/mL